분자량
antigen ~40 kDa
종 반응성
rat (predicted), mouse, human
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1 mg/mL
기술
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human 293 cells transfected with Sirt6
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SIRT6(51548)
rat ... Sirt6(299638)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable