주요 문서
RAB0345
Sigma-Aldrich
Phospho-p38 α (pThr180 / pTyr182) and pan-p38 ELISA Kit
for detection of phospho-p38 alpha (pThr180 / pTyr182) and pan-p38 in human or mouse cell and tissue lysates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
종 반응성
human, mouse
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
입력
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... MAPK14(1432)
일반 설명
The Phospho-p38 α MAPK (pThr180 / pTyr182) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
면역원
p38 MAPK (pThr180) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human p38 MAPK
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)