PZ0344
UK-371,804 HCl
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(((4-Chloro-1-guanidino-7-isoquinolinyl)sulfonyl)amino)-isobutyric acid hydrochloride, N-[[1-[(aminoiminomethyl)amino]-4-chloro-7-isoquinolinyl]sulfonyl]-2-methyl-alanine hydrochloride, UK-371804 HCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H16ClN5O4S · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
422.29
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(NS(=O)(C1=CC2=C(C=C1)C(Cl)=CN=C2NC(N)=N)=O)C(O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C14H16ClN5O4S.ClH/c1-14(2,12(21)22)20-25(23,24)7-3-4-8-9(5-7)11(19-13(16)17)18-6-10(8)15;/h3-6,20H,1-2H3,(H,21,22)(H4,16,17,18,19);1H
InChI key
IUBFETAFRGVODB-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
UK-371,804 is a reversible, substrate-competitive, highly potent (Ki = 10 nM) and selective urokinase-type plasminogen activator (uPA) Inhibitor with excellent selectivity over tPA, plasmin, Factor IXa and Xa. When applied topically, UK-371,80 effectively penetrates into excisional wounds of experimental pigs with no adverse effect on wound closure. UK-371,804 effectively blocks EGR-FMK from binding human uPA even in the presence of tissue proteins.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.