PZ0338
Toceranib
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5-[(5Z)-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-N-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide, PHA-291639, SU-11654, SU11654
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H25FN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
396.46
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
room temp
SMILES string
Fc1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C/c3[nH]c(c(c3C)C(=O)NCCN4CCCC4)C
InChI
1S/C22H25FN4O2/c1-13-19(12-17-16-11-15(23)5-6-18(16)26-21(17)28)25-14(2)20(13)22(29)24-7-10-27-8-3-4-9-27/h5-6,11-12,25H,3-4,7-10H2,1-2H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-
InChI key
SRSGVKWWVXWSJT-ATVHPVEESA-N
생화학적/생리학적 작용
Toceranib (SU11654) is a protein tyrosine kinase inhibitor that selectively targets stem cell factor receptor c-kit, including all forms of mutant Kit, as well as PDGFR and VEGFR. Toceranib exhibited Ki values of 5 nM for PDGFR and 6 nM for VEGFR. Toceranib phosphate is approved for use in mast cell cancer in dogs.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.