주요 문서
PZ0301
Sigma-Aldrich
PF-06284674
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)-6-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
290.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
O=C1N2C(C=CC=C2C)=NC(CN(C=N3)C4=C3C=CC=C4)=C1
InChI
1S/C17H14N4O/c1-12-5-4-8-16-19-13(9-17(22)21(12)16)10-20-11-18-14-6-2-3-7-15(14)20/h2-9,11H,10H2,1H3
InChI key
ICTBPKWPCGSFPZ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-06284674 is a cell permeable, potent and selective M2 isoform of pyruvate kinase (PKM2) activator.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)