분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
room temp
생화학적/생리학적 작용
PF-06281355 (PF-1355) is an orally available, selective and potent mechanism based inhibitor of the myeloperoxidase (MPO) that reduces plasma MPO activity, vascular edema, neutrophil recruitment, and elevated circulating cytokines. PF-06281355 suppresses albuminuria and chronic renal dysfunction in model of anti-Glomerular Basement Membrane (GBM) disease.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.