분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
FC(F)(F)c1nc[n](c1)[C@@H](CC3CCCC3)C(=O)Nc2ncc(cc2)C(=O)O
InChI
1S/C18H19F3N4O3/c19-18(20,21)14-9-25(10-23-14)13(7-11-3-1-2-4-11)16(26)24-15-6-5-12(8-22-15)17(27)28/h5-6,8-11,13H,1-4,7H2,(H,27,28)(H,22,24,26)/t13-/m0/s1
InChI key
GKMLFBRLRVQVJO-ZDUSSCGKSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-04991532 is a potent and hepatoselective glucokinase activator that reduces mean daily glucose (MDG), fasting plasma glucose (FPG) and glucose excursion in humans.
PF-04991532 is a potent and hepatoselective glucokinase activator.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.