PLA0113
Rabbit anti-Estrogen Receptor Alpha Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
CTERP-1, ER, ER-alpha, ERalphaDup5, ERalphai45a, ERalphai45bL, ERalphai45bS, ERalphai45c, ERalphai56, ERalphai67, ESR, ESRA, ESTRR, Era, NR3A1, estradiol receptor, estrogen nuclear receptor alpha, estrogen receptor alpha E1-E2-1-2, estrogen receptor alpha E1-N2-E2-1-2, estrogen receptor alpha splice variant, nuclear receptor subfamily 3 group A member 1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
수납 번호(accession number)
P03372
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ESR1(2099)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.