PLA0001
Rabbit anti-c-myc Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
MRTL, MYCC, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, bHLHe39, c-Myc, class E basic helix-loop-helix protein 39, myc-related translation/localization regulatory factor, proto-oncogene c-Myc, transcription factor p64, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
Grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
종 반응성
human
기술
ELISA: 1:1,000- 1:30,000
ELISA: 1:100- 1:500 (for coating plates)
immunocytochemistry: 1:100-1:400
immunoprecipitation (IP): 1- 4 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:30,000
수납 번호(accession number)
NP_002458.2
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rabbit ... c-myc(4609)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable