농도
~0.5 mg/mL
기술
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using immunoprecipitates a c-Myc fusion protein from transfected mammalian cell lysates or bacterial extracts
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using detects c-Myc fusion proteins in methanol-acetone fixed transiently transfected cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using detects c-Myc fusion proteins in cell extracts from transfected cultures as well as bacterial lysates.
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... MYC(4609)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable