material
yellow
무균
sterile
특징
barrier: no
포장
rack of 96
pack of 960 ea (Racks)
제조업체/상표
Finn 9400263
최대 용적
250 μL
용적 범위
0.5-250 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries