주요 문서
Z369004
Sigma-Aldrich
Finntip® Micro-tips 10 μL capacity
non-sterile, pack of 1000 ea (Packed in a bag)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
pink
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 1000 ea (Packed in a bag)
제조업체/상표
Finn 9400310
Finn
길이
3.2 cm
최대 용적
10 μL
용적 범위
0.1-10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)