주요 문서
P2924
Sigma-Aldrich
Finnpipette® pipette tips
Finntip 5 mL, non-sterile
동의어(들):
Finnpipette Tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
colorless
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 500 ea (Bag)
제조업체/상표
Finn 9402030
길이
14.7 cm
최대 용적
5 mL
용적 범위
1-5 mL
용적
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Prevents liquid retention as it is designed based on liquid handling, hydrophobic and uniformly smooth surfaces
  • Color-coded racks to match the compatible Finnpipette
  • Color coding only applies to rack and refill packaging
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)