주요 문서
P9560
Sigma-Aldrich
Finnpipette® pipette tips
Finntip 300, non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
orange
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 1000 ea (Bag)
제조업체/상표
Finn 9401260
길이
5.2 cm
최대 용적
300 μL
용적 범위
5-300 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Designed for liquid handling
  • Smooth and uniform inner hydrophobic surfaces to prevent liquid retention
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)