Key Documents
P2122
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Dynamin (pSer778) antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
sheep
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
aqueous glycerol suspension
종 반응성
rat, mouse, human
기술
western blot: 1:1000 using rat brain synaptosomal lysate.
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer778)
면역원
synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Ser778 of dynamin.
물리적 형태
Solution in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA, and 50% glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable