P1534
1,2-Didodecanoyl-rac-glycero-3-phosphocholine
≥99%
동의어(들):
4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxododecyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphaheneicosan-1-aminium 4-oxide, inner salt, rac-1,2-Dilauroyl-glycero-3-phosphocholine, rac-DLPC, rac-Phosphatidylcholine, 1,2-dilauroyl, DL-α-Dilauroyl phosphatidylcholine, DL-β,γ-Dilauroyl-α-lecithin, PC(12:0/12:0)[rac]
About This Item
추천 제품
분석
≥99%
양식
powder
작용기
phospholipid
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3
InChI key
IJFVSSZAOYLHEE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable