Quality Level
광학 활성
[α]23/D +134.6°, c = 1 in chloroform(lit.)
약물 제어
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
색상
white
주관자
Sanofi Aventis
SMILES string
[H][C@@]12Cc3ccc(O)cc3[C@@](C)(CCN1C\C=C(\C)C)[C@@H]2C
InChI
1S/C19H27NO/c1-13(2)7-9-20-10-8-19(4)14(3)18(20)11-15-5-6-16(21)12-17(15)19/h5-7,12,14,18,21H,8-11H2,1-4H3/t14-,18+,19+/m1/s1
InChI key
VOKSWYLNZZRQPF-CCKFTAQKSA-N
유전자 정보
human ... EBP(10682)
rat ... Chrm1(25229) , Chrm2(81645) , Drd2(24318) , Oprm1(25601)
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
주의사항
재구성
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable