P0928
Resorufin pentyl ether
동의어(들):
7-Pentyloxy-3-phenoxazone, 7-Pentyloxy-3H-phenoxazin-3-one, O7-Pentylresorufin, Pentoxyresorufin
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (TLC)
Quality Level
양식
powder
solubility
acetonitrile: 0.95- 1.05 mg/mL, clear, orange
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C17H17NO3/c1-2-3-4-9-20-13-6-8-15-17(11-13)21-16-10-12(19)5-7-14(16)18-15/h5-8,10-11H,2-4,9H2,1H3
InChI key
ZPSOKQFFOYYPKC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서
Phase I biotransformation reactions introduce or expose functional groups on the drug with the goal of increasing the polarity of the compound. Although Phase I drug metabolism occurs in most tissues, the primary and first pass site of metabolism occurs during hepatic circulation.