material
assorted colors
polypropylene
특징
holds 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio R1060
길이 × 너비 × 높이
130 mm × 130 mm × 45 mm
일반 설명
Rack, freezer, PP, 81x2ml, (130x130x45mm) Rainbow Pak, 5/pk
Suitable for refrigerator and freezer storage as low as -80˚C, these boxes have translucent lids and numbered cavities. Standard 9×9 format with a friction-fit lid.
특징 및 장점
- Polypropylene, withstand -80°C
- Compact and space efficient
- Autoclavable
- Withstand -80°C
- Compact and space efficient
- Autoclavable
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.