주요 문서
HS2860M
TrueNorth® Cardboard Storage Box
Box only (without partitions), Holds 15 and 50 mL tubes, pk of 10
동의어(들):
Storage Box
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.22
material
cardboard
특징
Holds 15 and 50 mL tubes
포장
pk of 10
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS2860M
길이 × 너비 × 높이
14.5 × 14.5 × 12.2 cm
크기
145x145x122 mm
특징 및 장점
  • low cost way to organize your tubes
  • ecomonical cardboard racks are disposable
  • write-on surface for descriptions or self numbering system
  • partitions supplied flat - packed for space-saving storage
  • partitions available in two sizes
법적 정보
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)