주요 문서
MTCP1001Q
MTC Bio Pure.Amp qPCR Sealing Film
to fit standard qPCR plates, sticky adhesive
동의어(들):
plastic tube, qPCR sealing membrane, sealing membrane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.15
포장
bag of 10 × 100 ea
제조업체/상표
MTC Bio P1001-Q
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sealing film, qPCR Optical (sticky adhesive film) Bio-Rad Type, 10 bags of 10 seals, 100/pk
특징 및 장점
  • RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
  • Evaporation rates ≤ 5%
  • Inner packs of 10 membranes
  • -40° to 120°C
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)