AXYPCR96M2HSC
PCR amplification plate microplate
half skirt with a single notch, size 96 wells, clear, pkg of 5x10plates/cs
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
conical bottom wells
추천 제품
material
conical bottom wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
Half skirt
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-96M2-HS-C
Corning
포장
pkg of 5x10plates/cs
크기
96 wells
웰 용적
200 μL
색상
clear
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® 96 well half skirt PCR microplate is ideal for use with standard thermal cycling, plus ABI PCR 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 and ABI sequencing units systems.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
- Sealing options : Strip caps, Axymat, or sealing film.
- Single notch corner.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.