주요 문서
Z740327
ClearASeal Peel heat sealable seal
LabSheet, W × L 78 mm × 125 mm, sterile
동의어(들):
non-pearceable film, plate seal, qPCR storage
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.22
무균
sterile
특징
piercable: no
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
IST Scientific IST-101-078SS
너비 × 길이
78 mm × 125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Features: Film, clear, peelable, good optical clarity, moderate solvent resistance, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Polystyrene (PS) & Cyclic Olefin Copolymer (COC) plates.
Seal integrity range: -80°C to 80°C.
애플리케이션
qPCR, short term compoundstorage
법적 정보
ClearASeal Peel is a trademark of IST Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1