분석 메모
General Description
SILu™Pep Glucagon is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HSQGTFTSDYSKY-Leu(U13C6)-DSRRAQDFVQW-Leu(U13C6)-MNT
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 29
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
SILu™Pep Glucagon is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HSQGTFTSDYSKY-Leu(U13C6)-DSRRAQDFVQW-Leu(U13C6)-MNT
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 29
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
법적 정보
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.