추천 제품
사용
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
검출 방법
colorimetric
fluorometric
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
일반 설명
Starch is a complex carbohydrate consisting of a large number of glucose units. All plants contain starch, present as amylose, (linear α-1, 4 linked polymer) and amylopectin, (highly α1, 6 branched α-1, 4 polymer). Starch generally contains 0-25% amylose and 75–100% amylopectin.
적합성
Suitable for the measurement of starch in a variety of samples
원리
The Starch Assay Kit provides an easy, convenient method to measure starch levels in a variety of samples. In the assay, starch is hydrolyzed to glucose which is oxidized to generate color (at A570 nm) and fluorescence (ex = 535 nm/em = 587 nm). The assay can detect starch at 0.0004 to 2 mg/mL
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
188.6 °F
Flash Point (°C)
87 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.