주요 문서
M9904
Worthington Accessories
measuring rod for 35 L Dewar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103000
NACRES:
NB.22
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Worthington R033-8C11
기술
cryopreservation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For determination of liquid nitrogen level.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)