주요 문서
S8777
Worthington Accessories
tipping stand for 25 L Dewar
동의어(들):
dewar stand
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Worthington 366582
기술
cryopreservation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This stand supports the Dewar and allows convenient, safe pouring of liquid. Wheels add mobility and additional handling ease.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)