주요 문서
Z206725
Sigma-Aldrich
Scienceware® polyethylene dipper
handle L 6 ft
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
설명
one-piece
제조업체/상표
Bel-Art
핸들 길이
6 ft
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corrosion-free, durable HDPE construction will not contaminate solutions. 11/8 in. diam. handle is welded at a 45° angle to a rigid 4 in. diam., 16 oz bowl allowing for sampling in hard-to-reach areas.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z206725-1EA4061832257648