주요 문서
M6935
Sigma-Aldrich
L-threo-Methylphenidate hydrochloride
solid
동의어(들):
(2S,2′S)-(−)-threo-Methyl α-phenyl-α-(2-piperidyl)acetate hydrochloride, L-Ritalin hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H19NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
269.77
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
양식
solid
Quality Level
약물 제어
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
색상
white
solubility
H2O: soluble 32 mg/mL
응용 분야
forensics and toxicology
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H](C1CCCCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2.ClH/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;/h2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;1H/t12-,13-;/m0./s1
InChI key
JUMYIBMBTDDLNG-QNTKWALQSA-N
생화학적/생리학적 작용
Central nervous system stimulant. Less potent enantiomer.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)