주요 문서
M1941
Sigma-Aldrich
Myelin Basic Protein Kinase 2 from bovine kidney
>90% (SDS-PAGE)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
bovine kidney
Quality Level
분석
>90% (SDS-PAGE)
양식
solution
특이 활성도
≥1000 units/mg protein
분자량
40 kDa
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
단위 정의
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into myelin basic protein at pH 7.0 at 30 °C
물리적 형태
Solution at 1 μg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, 1 mM benzamidine, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 14 mM β-mercaptoethanol, and 50% glycerol.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)