주요 문서
M043100
Sigma-Aldrich
6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite
동의어(들):
6-(4,7,2′,4′,5′,7′-Hexachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H52Cl6N3O10P
CAS Number:
Molecular Weight:
1050.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
분석
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
Quality Level
색상
white to off-white, powder
적합성
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1cc(Cl)c2C(=O)OC3(c4cc(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)c4Oc5c(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)cc35)c2c1Cl)OCCC#N
InChI
1S/C46H52Cl6N3O10P/c1-23(2)55(24(3)4)66(61-19-15-16-53)60-18-14-12-11-13-17-54-40(56)25-20-28(47)31-32(33(25)50)46(65-41(31)57)26-21-29(48)38(63-42(58)44(5,6)7)34(51)36(26)62-37-27(46)22-30(49)39(35(37)52)64-43(59)45(8,9)10/h20-24H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,54,56)
InChI key
RDZTYXJTMDFAOO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)