주요 문서
M042000
Sigma-Aldrich
Biotin Phosphoramidite
동의어(들):
Biotin amidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H64N5O8PS
CAS Number:
Molecular Weight:
878.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥96% (31P-NMR)
적합성
conforms to structure for H-NMR
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCOCCOCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C46H64N5O8PS/c1-34(2)51(35(3)4)60(58-27-12-25-47)59-32-31-57-30-29-56-28-26-48-43(52)16-11-10-15-42-44-41(33-61-42)50(45(53)49-44)46(36-13-8-7-9-14-36,37-17-21-39(54-5)22-18-37)38-19-23-40(55-6)24-20-38/h7-9,13-14,17-24,34-35,41-42,44H,10-12,15-16,26-33H2,1-6H3,(H,48,52)(H,49,53)/t41-,42-,44-,60?/m0/s1
InChI key
WSDQYLGSIUJJRU-ZMKGMYJVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)