분석
99% (dNTP)
양식
solution
사용
sufficient for 125,000 standard reactions (03732703001)
sufficient for 31,250 standard reactions (11969030001)
sufficient for 6,250 standard reactions (11934538001)
포장
pkg of 1,250 μL (11969030001 [100 mM])
pkg of 4 × 1,240 μL (03732703001 [4x100 mM])
pkg of 250 μL (11934538001 [100 mM])
제조업체/상표
Roche
농도
<0.9% (dNDP)
100 mM
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI key
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
품질
물리적 형태
제조 메모
기타 정보
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash