L3169
LP 12 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
4-(2-Diphenyl)-N-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-1- piperazinehexanamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H39N3O·HCl · xH2O
Molecular Weight:
518.13 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
색상
off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
H2O: 6 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.Cl.O=C(CCCCCN1CCN(CC1)c2ccccc2-c3ccccc3)NC4CCCc5ccccc45
InChI
1S/C32H39N3O.ClH.H2O/c36-32(33-30-18-11-15-26-14-6-7-16-28(26)30)20-5-2-10-21-34-22-24-35(25-23-34)31-19-9-8-17-29(31)27-12-3-1-4-13-27;;/h1,3-4,6-9,12-14,16-17,19,30H,2,5,10-11,15,18,20-25H2,(H,33,36);1H;1H2
InChI key
VOKWUIAIZYWMDR-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
LP 12 dihydrochloride is a 5-HT7 is a receptor agonist displaying selectivity over D2, 5-HT1A and 5-HT2A receptors.
LP 12 dihydrochloride is a 5-HT7 receptor agonist displaying selectivity over D2, 5-HT1A and 5-HT2A receptors (Ki values are 0.13, 224, 60.9 and 1464 nM, respectively. It also displays selectivity over D2, 1723; over 5-HT1A, 468; over 5-HT2A, 11261; and high potency. Sigma has added LP 44 (L9793) which shows significantly lower D2 selectivity (7.3 nM/0.22 nM for 33-fold), lower selectivity over 5-HT1A, 240; and over 5-HT2A, 1482. LP 12 and LP 44 seem to share a common intermediate.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.