주요 문서
L081000
Sigma-Aldrich
Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid
동의어(들):
Methyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.03
양식
liquid
형식
mixture
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)