주요 문서
L060082
Sigma-Aldrich
Oxidizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.51
유형
for DNA synthesis
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
농도
3.9-4.7 g/L iodine (titration)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 90.54/9.05/0.41/0.43 (v/v/v/w)
기타 정보
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-2.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18.9 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)