JN0006
Draflazine
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(-)-1-[2-(4-Amino-2,6-dichloro-anilino)-2-oxo-ethyl]-4-[5,5-bis(4-fluorophenyl)pentyl]piperazine-2-carboxamide, (-)-R 75,231, (-)-R 75231, (-)-R-75231, (-)-R75231, (S)-2-(Aminocarbonyl)-N-(4-amino-2,6-dichlorophenyl)-4-[5,5-bis(4-fluorophenyl)pentyl]-1-piperazineacetamide, (S)-R 75,231, (S)-R 75231, (S)-R-75231, (S)-R75231, R 88,021, R 88021, R-88021, R88021
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -23 to -29°, c = 0.5 in ethanol
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
InChI
1S/C30H33Cl2F2N5O2/c31-25-15-23(35)16-26(32)29(25)37-28(40)18-39-14-13-38(17-27(39)30(36)41)12-2-1-3-24(19-4-8-21(33)9-5-19)20-6-10-22(34)11-7-20/h4-11,15-16,24,27H,1-3,12-14,17-18,35H2,(H2,36,41)(H,37,40)
InChI key
IWMYIWLIESDFRZ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.