주요 문서
HT903
Sigma-Aldrich
Decolorizer Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
양식
solution
유통기한
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Intended for use in the Sigma Gram Stain Procedure, HT90. This modification is based upon the work of Hucker and Conn
성분
Isopropyl alcohol, 75%; acetone, 25%
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
12.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)