주요 문서
917265
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
22G, 0.50″, 50/box
동의어(들):
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42182011
NACRES:
NB.51
Quality Level
설명
Tapered dispensing tips, polypropylene, 22 gauge, blue, ID 0.016″, 50/box
애플리케이션
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)