928623
Chamfered tips
33G, 0.25", 25/box, black
๋์์ด(๋ค):
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
๋ก๊ทธ์ธ์กฐ์ง ๋ฐ ๊ณ์ฝ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณด๊ธฐ
๋ชจ๋ ์ฌ์ง(1)
About This Item
UNSPSC ์ฝ๋:
42142600
NACRES:
NA.25
์ถ์ฒ ์ ํ
์ค๋ช
Chamfered tips, 33G, 0.25", 25/box Black
์ ์ฌํ ์ ํ์ ์ฐพ์ผ์ญ๋๊น? ๋ฐฉ๋ฌธ ์ ํ ๋น๊ต ์๋ด
๊ด๋ จ ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
Chamfered tips are ideal for dispensing between delicate surfaces or making exact, repeatable micro-deposits. The tips are designed with a special outer diameter taper that prevents wicking for greater deposit accuracy.
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our ๋ฌธ์ section.
๋์์ด ํ์ํ์๋ฉด ์ฐ๋ฝํ์ธ์. ๊ณ ๊ฐ ์ง์ ๋ถ์
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.