주요 문서
916757
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
21G, 0.50″, 50/box
동의어(들):
3d bioprinting consumables, Blunt needle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42182011
NACRES:
NB.51
Quality Level
설명
Stainless steel dispensing tips, 21 Gauge, 0.50″, purple, 50/box
애플리케이션
Stainless steel dispensing tips are 21 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)