주요 문서
HT3018
Sigma-Aldrich
Mucicarmine Stock Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
양식
solution
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
기술
microbe id | staining: suitable
응용 분야
hematology
histology
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Stains mucin of epithelial origin in tissue.
기타 정보
Carmine, certified, 10 g/L, aluminum hydroxide, 10g/L, and aluminum chloride, 5g/L, in ethanol, 50% w/v. Southgates′s modification of Mayer′s mucicarmine procedure.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)