양식
solution
Quality Level
유통기한
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
10 % (w/v)
기술
titration: suitable
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3O4P.72O.24W/c2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
XEFOGGWKYODFIU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter