추천 제품
Grade
for microscopy
Quality Level
형태
powder or crystals
불순물
≤0.002% total nitrogen (N)
손실
≤15% loss on drying
pH
2 (20 °C)
mp
~95 °C (lit.)
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- Phosphotungstic acid doped ormosil hybrid networks
- Niobia supported phosphotungstic acid (PTA) catalysts
- Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles /phosphotungstic acid (HPW) films.
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges