주요 문서
HT102A
Sigma-Aldrich
Reticulum Stain Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
양식
solution
유통기한
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
응용 분야
hematology
histology
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
The kit is based upon the method of Gordon and Sweets.
애플리케이션
Intended to demonstrate reticular fibers in paraffin sections.
키트 구성품 전용
제품 번호
설명
  • Ferric Ammonium Sulfate Solution (kit only) 500 mL
  • Gold Chloride Solution (kit only) 100 mL
  • Oxalic Acid Solution (kit only) 100 mL
  • Potassium Permanganate Solution (kit only) 100 mL
  • Silver Nitrate Solution (kit only) 50 mL
  • Sodium Hydroxide Solution (kit only) 100 mL
  • Sodium Thiosulfate Solution (kit only) 500 mL
관련 제품
픽토그램
Health hazardCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)