material
white expanded polystyrene rack
특징
to hold 50 tube(s)
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS4283P
길이 × 너비 × 높이
210 mm × 110 mm × 71 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Foam Tube Rack provides high storage with minimal footprint.
특징 및 장점
- Two-piece racks are constructed of expanded polystyrene (EPS) foam
- Lightweight microtube racks are ideal for long-term studies or tube storage
- Extra spacing between wells allows for easy gripping with fingertips
- Racks stack securely with nesting features on lid and base
- Store down to temperatures of -80°C. Must use tubes capable of being stored at the required temperature of the user
- Not recommended for autoclaving
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.