주요 문서
HS2862DB
TrueNorth® Chest Freezer Rack
for 3" boxes, 9 x 1 configuration, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.22
material
stainless steel
특징
9 x 1 configuration
Holds 9 x boxes (3 in.)
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS2862DB
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비 × 높이
5.5 × 5.5 × 29 in.
크기
141x141x730 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Choose from a wide selection of corrosion resistant stainless steel racks that are compatible with major brands of upright and chest freezers.
All have handles for easy use.
법적 정보
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)