material
natural polypropylene
특징
to hold 1 slide(s)
포장
pack of HS120556
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120556
길이 × 너비 × 높이
830 mm × 410 mm × 50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The slide mailer is disposable, safe, and a secure transport of microscope slides. It is lightweight and reusable.
특징 및 장점
- Ideal for secure shipping and storing of slides
- Polypropylene protectors hold one standard (26 x 76 mm and 1 x 3 in) slides securely
- Large, easy-to-secure snaps, provide safer storage for valuable slides
- Variety of colors bring some fun to the lab and enables color coding
- Lightweight, reusable, and disposable
- Securely holds slides with or without cover glass
- Flat surface area is ideal for labeling or writing necessary information
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.