material
polypropylene
특징
Holds 5 x slides 76x26 mm
포장
package of 25 Slide mailers
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15983G
색상
assorted colors, Red, Yellow, Blue, Purple, Orange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Contains 5 of each color.
Ideal for shipping, storing or staining slides. These polypropylene containers hold 5 standard slides (3 × 1 in. or 25 × 75 mm). Slotted channels inside the mailer keep slides safely separated. Both end-opening and side-opening versions close securely to keep slides safe. The side-opening mailer measures 81 × 19 × 31 mm; end-opening mailer is 43 × 24 × 88 mm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.