material
cardboard
특징
Holds 30 x slides
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS9930
크기
281x328x10 mm
색상
black, trim
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Easily organize slides with the index on the front cover that corresponds with the number grid inside
- Recessed slide compartments and inside covers protect specimens. Slides cannot be touched when the cover is closed, reducing contamination
- Front protection flaps are attached with durable tape for repeated use. Fold flaps flat under the slide holder to save space when in use
- Thumb cut in slide compartments enables easy removal of slides with slight pressure at one end
- Compartment holder is made from a double layer of densely pressed cardboard. Cover is a single layer cardboard
- Disposable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.